Läs mer
rac Kynurenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Kynurenine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 208.0848 |
| Procent renhet | >95% |