Läs mer
rac Lafutidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Lafutidine |
| CAS | 206449-93-6 |
| Molekylformel | C22H29N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]acetamide, Lafutidine, FRG 8813, Laflutidine, Protecadin, Stogar |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2- |
| LEDER | O=C(C[S@@](=O)Cc1occc1)NC\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.55 |
| Formel vikt | 431.1879 |