Läs mer
rac Lenalidomid-13C5, TRC
Produktkod. 30481180
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30481180 10 mg -
30479463 1 mg -
30477065 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL32800210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219332-91-8
Molekylformel C813C5H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 264.22
Synonym Lenalidomide 13C5
LEDER Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)[13CH]3[13CH2][13CH2][13C](=O)N[13C]3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Lenalidomide-13C5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)/i4+1,5+1,10+1,11+1,12+1