Läs mer
rac-Lipoic Acid Monosulfoxide (Mixture of Regioisomers and Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-oxodithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-12-13(7)11/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 222.0384 |