missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Mephenytoin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Mephenytoin-d3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i2D3 |
| Formel vikt | 221.1244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?