missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Mephenytoin-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Mephenytoin-d5 |
| CAS | 1185032-66-9 |
| Molekylformel | C12 2H5 H9 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Ethyl-3-methyl-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione, 5-Ethyl-3-methyl-5-(phenyl-d5)-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-3-methyl-5-(phenyl-d5)hydantoin, Mephenytoin-d5, Mephenytoin-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)NC(=O)N(C)C2=O |
| IUPAC-namn | 5-ethyl-3-methyl-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.28 |
| Formel vikt | 223.1369 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?