Läs mer
rac-Mephenytoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mephenytoin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16) |
| Formel vikt | 218.1055 |