Läs mer
rac Mepindolol-d7, TRC
Produktkod. 30473027
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473027 1 mg
30467337 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2250271MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794970-97-0
Molekylformel C15 D7 H15 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 269.39
Synonym 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol, 1-[(Isopropyl-d7)amino]-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-Mepindolol, -d7 Racemic Mepindolol-d7
IUPAC-namn 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]propan-2-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Mepindolol-d7
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,10D
Formel vikt 269.212