Läs mer
rac Mepindolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Mepindolol |
| CAS | 23694-81-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H22N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]- (8CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-Mepindolol, Mepindolol, Racemic Mepindolol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12 |
| IUPAC-namn | 1-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.35 |
| Visa mer |