Läs mer
rac Metanefrinhydrokloridsalt (0,1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30465066
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30465066 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30465066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT899510X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Metanephrine Hydrochloride
CAS 881-95-8
Molekylformel C10H16ClNO3
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]-2-metoxyfenol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 233.69
Formel vikt 233.0819
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (±)-Metanephrine Hydrochloride 0.1 mg/mL