Läs mer
rac Metanephrine Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Metanephrine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 233.0819 |
| Procent renhet | >95% |