Läs mer
rac Metanefrinhydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 18071750
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18071750 50 mg
18033940 100 mg
17919649 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18071750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25876050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881-95-8
Molekylformel C10 H15 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 233.69
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]-2-metoxyfenol; hydroklorid
LEDER Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Metanephrine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Formel vikt 233.0819
Procent renhet >95%