Läs mer
rac Methotrimeprazine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30472254
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472254 10 mg
30471607 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26078610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216745-60-6
Molekylformel C19H22D3ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 367.95
Synonym 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine-d3 Hydrochloride, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine-d3 MonoHydrochloride, 2-Methoxytrimeprazine-d3 Hydrochloride, 2-Methoxytrimeprazine-d3
LEDER CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Methotrimeprazine-d3 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/i4D3;