Läs mer
rac Methotrimeprazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methotrimeprazine Hydrochloride |
| CAS | 4185-80-2 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O S . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)CN(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethyl-propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.93 |
| Formel vikt | 364.1376 |