Läs mer
rac Methotrimeprazine Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Methotrimeprazine Maleate Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 444.1719 |