Läs mer
rac Methotrimeprazine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methotrimeprazine Sulfoxide |
| CAS | 1188265-45-3 |
| Molekylformel | C19H24N2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N,β-trimethyl-, 5-oxide, 3-(2-Methoxy-5-oxophenothiazin-10-yl)-2-methyl-N,N-dimethylpropan-1-amine, 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine 5-oxide, rac-Methotrimeprazine sulfoxide, (±)-Levomepromazine sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)N(CC(C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O |
| IUPAC-namn | 3-(2-methoxy-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.47 |
| Formel vikt | 344.1558 |