Läs mer
rac metotrimeprazin, TRC
Produktkod. 30135230
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135230 25 mg
30012256 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26077525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 851-68-3
Molekylformel C19H24N2OS
Molekylvikt (g/mol) 328.47
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (±)-2-Methoxy-10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine, (±)-Methotrimeprazine, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, dl-Methotrimeprazine
IUPAC-namn (2R)-3-(2-metoxyfenotiazin-10-yl)-N,N,2-trimetylpropan-1-amin
LEDER CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC)=C2)SC3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Methotrimeprazine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Formel vikt 328.1609