Läs mer
rac Metoprolol, TRC
Produktkod. 30137660
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137660 1 g
17939984 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3388151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51384-51-1
Molekylformel C15 H25 N O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoprolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
Synonym (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl
InChI formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-namn 1-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 267.364
Formel vikt 267.183
Procent renhet >95%