missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Metoprolol, TRC

Produktkod. 17939984
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17939984 100 mg
30137660 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17939984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338815100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51384-51-1
Kemiskt namn eller material (R)-Metoprolol
Formel vikt 267.1834
InChI formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1
IUPAC-namn (2R)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylformel C15 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 267.36
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER COCCc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)cc1
Synonym (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl-Metoprolol, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.