Läs mer
rac-Milnacipran Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Milnacipran Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1/C11H13NO2.ClH/c12-7-9-6-11(9,10(13)14)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14);1H/t9-,11+;/s2 |
| Formel vikt | 227.07 |