Läs mer
rac-Milnacipran hydroklorid, TRC
Produktkod. 30133316
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133316 100 mg
30132495 25 mg
30011843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM344600100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101152-94-7
Molekylformel C15 H22 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride
IUPAC-namn (1S,2R)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropan-1-karboxamid; hydroklorid
LEDER Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milnacipran Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Formel vikt 282.1499