missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Mirabegron-d5, TRC

Produktkod. 30481356
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481356 10 mg
30469739 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM36490210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1215807-38-7
Molekylformel C21H19D5N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 401.54
Synonym 2-Amino-N-[4-[2-[[2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide-d5, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-4'-[2-[(2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]acetic Acid Anilide-d5, YM 178-d5
LEDER NC1=NC(CC(NC2=CC=C(CCNCC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])O)C=C2)=O)=CS1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Mirabegron-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/i1D,2D,3D,4D,5D
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.