missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Monepantel Sulfone, TRC

Produktkod. 30010681
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010681 100 mg
17933455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM515810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 851976-52-8
Molekylformel C20H13F6N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 505.39
Synonym Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzamide, Monepantel sulfone, N-(2-Cyano-1-(5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-2-yl)-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzamide, Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzamide, Monepantel sulfone
IUPAC-namn N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-2-yl]-4-(trifluoromethylsulfonyl)benzamide
LEDER CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C(F)(F)F)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Monepantel Sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13F6N3O4S/c1-18(10-28,11-33-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)34(31,32)20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formel vikt 505.0531
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.