Läs mer
rac-Monepantel, TRC
Produktkod. 30133779
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133779 250 mg
17989074 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM515795250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 851976-50-6
Molekylformel C20 H13 F6 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 473.39
Synonym Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
IUPAC-namn N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(trifluormetyl)fenoxi]propan-2-yl]-4-(trifluormetylsulfanyl)bensamid
LEDER CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Monepantel
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formel vikt 473.0633
Procent renhet >95%