missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 679789-44-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H16D4O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)/i4D,5D,6D,7D |
| LEDER | O=C(OCC(CCC(C)=O)CC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.35 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?