Läs mer
rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 292.1311 |
| Procent renhet | >95% |