Läs mer
rac Mono(3,5,5-trimethylhexyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoisononyl phthalate |
| CAS | 297182-83-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H24 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phthalic acid 7-methyloctyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(7-methyloctoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.37 |
| Visa mer |