Läs mer
rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 866864-06-4 |
| Molekylformel | C16H16D4O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Ester, MECPP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/i3D,4D,7D,8D |
| LEDER | O=C(OCC(CC)CCCC(O)=O)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(((5-carboxy-2-ethylpentyl)oxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.35 |
| Formel vikt | 312.1511 |