missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate, TRC

Produktkod. 17980395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17980395 2.5 mg 2.5mg
17954435 1 mg -
17965045 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17980395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5255502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 40809-41-4
Molekylformel C16 H20 O6
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Synonym Phthalic acid, mono-5-carboxy-2-ethylpentyl ester
IUPAC-namn 2-(5-carboxy-2-ethylpentoxy)carbonylbenzoic acid
LEDER CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 308.126
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.