missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Mono(ethylhexyl) Phthalate, TRC

Produktkod. 30135191
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135191 100 mg
30138429 25 mg
30010054 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM542490100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4376-20-9
Molekylformel C16 H22 O4
Molekylvikt (g/mol) 278.34
Synonym Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester
IUPAC-namn 2-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic Acid Mono-2-ethylhexyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vikt 278.1518
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.