Läs mer
rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Synonym | rac-t-Butyl ((4R)-3-Hydroxy-2,6-dimethylhept-1-en-4-yl)carbamate |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O7 |
| Formel vikt | 300.096 |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.265 |