missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17ClF3NO3/c1-29-16-7-4-14(5-8-16)19(27)26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,28H,2-3H2,1H3,(H,26,27) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?