missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide, TRC

Produktkod. 30363735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363735 25 mg
30354957 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36515025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189491-03-9
Molekylformel C21H17ClF3NO3
Molekylvikt (g/mol) 423.81
Synonym SW 965
IUPAC-namn N-[4-chloro-2-(4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-2-hydroxybut-3-yn-2-yl)phenyl]-4-methoxybenzamide
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H17ClF3NO3/c1-29-16-7-4-14(5-8-16)19(27)26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,28H,2-3H2,1H3,(H,26,27)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.