Läs mer
rac N-acetyl efedrin, TRC
Produktkod. 30138730
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138730 25 mg
30012142 5 mg
30010383 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17385025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5661-42-7
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Synonym (R*,S*)-N-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-N-methylacetamide, erythro-N-(β-Hydroxy-α-methylphenethyl)-N-methylacetamide, N-Acetylephedrine;
IUPAC-namn N-(1-hydroxy-1-fenylpropan-2-yl)-N-metylacetamid
LEDER OC([C@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac N-Acetyl Ephedrine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3
Formel vikt 207.1259
Procent renhet >95%