missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac N-Acetyl-Pseudoephedrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Acetyl-Pseudoephedrine |
| CAS | 5878-95-5 |
| Molekylformel | C12H17NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | rel-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide, (S*,S*)-(±)-N-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-N-methylacetamide, threo-(±)-N-(β-Hydroxy-α-methylphenethyl)-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3 |
| LEDER | OC([C@@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?