Läs mer
rac N-bensyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-bensyloxi-3-aminofenyl)-etyl]-3-(4-metoxifyrenyl)-2-propylamin-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Benzyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-benzyloxy-3-aminophenyl)-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propylamine-d6 |
| Molekylformel | C32 D6 H30 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Amino-alpha-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-4-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36N2O3/c1-24(19-25-13-16-29(36-2)17-14-25)34(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(33)20-28)37-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23,33H2,1-2H3/i1D3,19D2,24D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(N)c1)Cc3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc(OC)cc4 |
| IUPAC-namn | 1-(3-amino-4-fenylmetoxifenyl)-2-[bensyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-metoxifyrenyl)propan-2-yl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.677 |
| Formel vikt | 502.31 |