missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-N-Benzyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-benzyloxy-3-formamidophenyl)-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propylamine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-[2-[benzyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxyphenyl]formamide |
| CAS | 1216518-77-2 |
| Molekylformel | C33 2H6 H30 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H36N2O4/c1-25(19-26-13-16-30(38-2)17-14-26)35(21-27-9-5-3-6-10-27)22-32(37)29-15-18-33(31(20-29)34-24-36)39-23-28-11-7-4-8-12-28/h3-18,20,24-25,32,37H,19,21-23H2,1-2H3,(H,34,36)/i1D3,19D2,25D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(NC=O)c1)Cc3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc(OC)cc4 |
| IUPAC-namn | N-[5-[2-[benzyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxyphenyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.69 |
| Formel vikt | 530.3052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?