missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-N-Benzyl-N-[2-hydroxyl-2-(4-benzyloxy-3-nitrophenyl)-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propylamine-d6, TRC

Produktkod. 30341412
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341412 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30341412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB279102100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[benzyl-[1,1,1-trideuterio-3-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]propan-2-yl]amino]-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
CAS 1216475-21-6
Molekylformel C32 2H6 H28 N2 O5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23H2,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(CC(N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)C([2H])([2H])[2H])cc1
IUPAC-namn 2-[benzyl-[1,1,1-trideuterio-3-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]propan-2-yl]amino]-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 532.66
Formel vikt 532.2844
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.