missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac N-Benzyl Nebivolol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Benzyl Nebivolol-d4 |
| CAS | 1246814-48-1 |
| Molekylformel | C29H27D4F2NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | alpha,alpha'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2/i17D2,18D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N(Cc3ccccc3)C([2H])([2H])C(O)C4CCc5cc(F)ccc5O4 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl-[1,1-dideuterio-2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]-2,2-dideuterio-1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.58 |
| Formel vikt | 499.2472 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?