Läs mer
rac N-Bisdesmethyl Tramadol, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Bisdesmethyl Tramadol, Hydrochloride |
| CAS | 541505-91-3 |
| Molekylformel | C14H22ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | cis-(+/-)-2-Aminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15;/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3;1H/t12-,14+;/m1./s1 |
| LEDER | O[C@]1(C2=CC(OC)=CC=C2)CCCC[C@]1([H])CN.Cl |
| IUPAC-namn | (1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.78 |