Läs mer
rac N-Boc-3,3-dimetyl-2-pyrrolidenkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 143979-40-2 |
| Molekylformel | C12 H21 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3-dimetyl-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1471 |