Läs mer
rac N-Demetylprometazin-d3 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30366005
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366005 2.5 mg
30363976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2312222.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330173-19-7
Molekylformel C16H16D3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 309.87
Synonym N,α-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, Nor1-Promethazine-d3 Monohydrochloride
LEDER CC(NC([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H/i2D3;