Läs mer
rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride |
| Analyt- eller komponentnamn | rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H25 N2 O . Cl |
| Synonym | (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N-ethyl-1-phenyl-N-(phenylmethyl)-cyclopropanecarboxamide Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O.ClH/c1-2-22(15-16-9-5-3-6-10-16)19(23)20(13-18(20)14-21)17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,18H,2,13-15,21H2,1H3;1H/t18-,20+;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].CCN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@]2(C[C@@H]2C[NH3+])c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(1S,2R)-2-[benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-phenylcyclopropyl]methylazanium;chloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |