Läs mer
rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride, TRC
Produktkod. 30357448
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357448 50 mg
30355230 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28905050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride
Analyt- eller komponentnamn rac N-Desethyl N-Benzyl Milnacipran Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H25 N2 O . Cl
Synonym (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N-ethyl-1-phenyl-N-(phenylmethyl)-cyclopropanecarboxamide Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O.ClH/c1-2-22(15-16-9-5-3-6-10-16)19(23)20(13-18(20)14-21)17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,18H,2,13-15,21H2,1H3;1H/t18-,20+;/m1./s1
Lösningstyp Neat
LEDER [Cl-].CCN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@]2(C[C@@H]2C[NH3+])c3ccccc3
IUPAC-namn [(1S,2R)-2-[benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-phenylcyclopropyl]methylazanium;chloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 344.878
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 344.166