missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-N-Desmethyl Bedaquiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-N-Desmethyl Bedaquiline |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H29BrN2O2/c1-33-18-17-31(35,27-14-8-12-21-9-6-7-13-25(21)27)29(22-10-4-3-5-11-22)26-20-23-19-24(32)15-16-28(23)34-30(26)36-2/h3-16,19-20,29,33,35H,17-18H2,1-2H3/t29-,31-/m1/s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?