missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5 (Major), TRC

Produktkod. 30365060
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365060 2.5 mg
30359085 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920622.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119458-27-4
Molekylformel C11 2H5 H7 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 209.26
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(phenyl-d5)- (9CI), rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5, 5-Ethyl-5-(phenyl-d5)hydantoin, 5-Ethyl-5-(pentadeuterophenyl)hydantoin, Nirvanol-d5, Normephenytoin D5 (phenyl D5), 5-(Phenyl-d5)-5-ethylhydantoin
IUPAC-namn 5-ethyl-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)NC(=O)NC2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5 (Major)
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D
Formel vikt 209.1213
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.