Läs mer
rac N-Desmethyl Tramadol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyltramadol Hydrochloride |
| CAS | 75377-45-6 |
| Molekylformel | C15H23NO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, (1R,2R)-rel-, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, cis-(±)-, rel-(1R,2R)-1-(3-Methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]cyclohexanol, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, cis-, N-Demethyltramadol, N-Desmethyltramadol, N-Monodesmethyltramadol, Nortramadol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vikt | 249.1729 |