Läs mer
rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3, TRC
Produktkod. 30365072
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30365072 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365072 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2964972.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3
CAS 1189980-40-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16H22D3NO2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]cyclohexanol, Norvenlafaxine-d3
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3
LEDER OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(OC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 266.39
Formel vikt 266.2074