Läs mer
rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3 |
| CAS | 1189980-40-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H22D3NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]cyclohexanol, Norvenlafaxine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.39 |
| Formel vikt | 266.2074 |
| Visa mer |