missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac N-Formiminoglutamic Acid, TRC

Produktkod. 30133057
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133057 1 g
30011869 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7355001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 943418-43-7
Molekylformel C6H8N2O5
Molekylvikt (g/mol) 188.14
Synonym (R,S)-2-(Formylazo)pentanedioic Acid, D,L-2-(Formylazo)glutaric Acid
LEDER OC(=O)CC\C(=N/NC=O)\C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac N-Formiminoglutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O5/c9-3-7-8-4(6(12)13)1-2-5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.0433
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.